2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 121 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 118…119 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061310
CAS nummer: 89763-93-9