2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 125 EUR
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Kookpunt: 176 °C
Dichtheid: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061311
CAS nummer: 146137-78-2