2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 58.4 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 156 °C
Dichtheid: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061273
CAS nummer: 60611-24-7