3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 326 EUR
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061312
CAS nummer: 188815-30-7