4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372P-25G PC4372P-5G PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA 51.2 EUR
APOSPC4372P-25G APOSPC4372P-5G APOSPC4372P-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 113…115 °C
Dichtheid: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061313
CAS nummer: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III