α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 180 EUR
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040980
CAS nummer: 115029-22-6