α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 308 EUR
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010322
CAS nummer: 115029-24-8