α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 170 EUR
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061293
CAS nummer: 161622-05-5