α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 127 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Kookpunt: 251
Smeltpunt: 121…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040982
CAS nummer: 141179-72-8