α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 87.6 EUR
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061294
CAS nummer: 67515-55-3