2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 22 EUR
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Dichtheid: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061152
CAS nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III