2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 64.3 EUR
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 178…180 °C
Dichtheid: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061279
CAS nummer: 146070-34-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III