2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 120 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 186 °C
Dichtheid: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061280
CAS nummer: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III