2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 22 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 212
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061153
CAS nummer: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III