3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 43.8 EUR
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 212
Smeltpunt: 28
Dichtheid: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061282
CAS nummer: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III