4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 68.7 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: 43…45 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061283
CAS nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III