4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 129 EUR
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Kookpunt: 193…195 °C
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061284
CAS nummer: 67515-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III