2-Fluor-5-trifluormethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 61.4 EUR
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluor-5-trifluormethylpyridine 97%
2-Fluor-5-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃F₄N
Kookpunt: 118…122 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437945
CAS nummer: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III