2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 22 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Kookpunt: 290 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061151
CAS nummer: 207853-70-1