2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 22 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061254
CAS nummer: 199292-40-5