4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 301 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061258
CAS nummer: 239087-04-8