2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 150 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 192…194 °C
Dichtheid: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061154
CAS nummer: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,III