2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 526 EUR
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 188…189 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061155
CAS nummer: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II