2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 360 EUR
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Kookpunt: 190…191 °C
Dichtheid: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061156
CAS nummer: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8 II