2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374P-25G PC4374P-5G PC4374P-1G
APOSPC4374P-25GEA 388 EUR
APOSPC4374P-25G APOSPC4374P-5G APOSPC4374P-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 194 °C
Dichtheid: 1,465 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061160
CAS nummer: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II