3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 285 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Kookpunt: 119 °C
Dichtheid: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061157
CAS nummer: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8 II