4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 125 EUR
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Kookpunt: 157 °C
Dichtheid: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061158
CAS nummer: 189807-21-4
UN: 3265
ADR: 8 II