2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 24.9 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Kookpunt: 186
Smeltpunt: 46
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070807
CAS nummer: 239087-05-9
UN: 2735
ADR: 8 III