2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 22 EUR
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061165
CAS nummer: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III