3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Kookpunt: 185
Smeltpunt: 46
Dichtheid: 1.319 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061163
CAS nummer: 150517-77-4
UN: 2735
ADR: 8 II