4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 138 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061164
CAS nummer: 202522-22-3
UN: 2735
ADR: 8,II