2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375F-25G PC4375F-5G
APOSPC4375F-25GEA 0 EUR
APOSPC4375F-25G APOSPC4375F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Kookpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070808
CAS nummer: 197239-49-9