2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 22 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061168
CAS nummer: 152211-15-9