4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 22 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061170
CAS nummer: 220227-29-2