4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 22 EUR
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Kookpunt: 80…85 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061171
CAS nummer: 67515-61-1