2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 217 EUR
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Kookpunt: 205 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190104
CAS nummer: 22236-04-0