2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 219 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Smeltpunt: 28…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061173
CAS nummer: 239087-07-1
UN: 1759
ADR: 8,III