2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 22 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Kookpunt: 197
Smeltpunt: 22
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061174
CAS nummer: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8 III