2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 123 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Kookpunt: 45 °C/7,5mmHg
Smeltpunt: 38…45 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082477
CAS nummer: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable