3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 127 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Kookpunt: 43 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061175
CAS nummer: 239087-09-3
UN: 1760
ADR: 8,III