4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 190 EUR
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061177
CAS nummer: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8,III