2-Fluor-3-trifluormethylfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.5 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluor-3-trifluormethylfenol 98%
2-Fluor-3-trifluormethylfenol
Formule: C₇H₄F₄O
Kookpunt: 122 °C
Dichtheid: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083554
CAS nummer: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III