2-Fluor-5-trifluormethylfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 38 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-trifluormethylfenol 98%
2-Fluor-5-trifluormethylfenol
Formule: C₇H₄F₄O
Kookpunt: 146 °C
Dichtheid: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061286
CAS nummer: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II