4-Fluor-3-trifluormethylfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 137 EUR
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluor-3-trifluormethylfenol 98%
4-Fluor-3-trifluormethylfenol
Formule: C₇H₄F₄O
Kookpunt: 84…86 °C/15mmHg
Smeltpunt: 17 °C
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043875
CAS nummer: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8,II