(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 443 EUR
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061186
CAS nummer: 209991-64-0