(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 22 EUR
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061187
CAS nummer: 220227-66-7