(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 183 EUR
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061189
CAS nummer: 195447-80-4