2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 150 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Kookpunt: 237 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061178
CAS nummer: 239087-10-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III