2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4377F-10G PC4377F-5G PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA 331 EUR
APOSPC4377F-10G APOSPC4377F-5G APOSPC4377F-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061179
CAS nummer: 239087-11-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II