2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4377G-10G PC4377G-5G PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA 121 EUR
APOSPC4377G-10G APOSPC4377G-5G APOSPC4377G-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061180
CAS nummer: 220227-59-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III